Merck
M9171
Sigma-Aldrich
D-(+)-Maltose Monohydrat
≥99% (HPLC), BioXtra
Synonym(e):
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
Beilstein:
93798
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
potato (tuber)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
≤0.3% glucose
≤1.0% maltotriose
Glührückstand
≤0.1%
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
125.13 °C (1013.25 hPa)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChIKey
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Anwendung
D-(+)-Maltosemonohydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Substrat für den Nachweis der Carbohydraseaktivität
  • als Kohlenhydratergänzung in Hefe-Stickstoff-Basis(YNB)-Medium zur Kultivierung des Pilzes Leucoagaricus gongylophorus
  • als Substrat für die Maltase-Enzymaktivität von Leucoagaricus gongylophorus und zum Bestimmen der Michaelis-Menten-Konstante (Km)
als Referenzstandard zur Untersuchung von Massenspektren mittels Gaschromatografie-Flugzeitmassenspektrometer (GC-TOFMS)
Biochem./physiol. Wirkung
Maltose ist ein Disaccharid mit zwei Glucosemolekülen mit α(1→4)-glycosidischer Verknüpfung. Maltose kann durch Amylase aus Stärke in Lebensmitteln gewonnen werden. Maltose ist in vielen Nahrungsmitteln wie Bier, Getreideflocken und Teigwaren enthalten.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A metabolic pathway assembled by enzyme selection may support herbivory of leaf-cutter ants on plant starch
Bacci Jr M, et al.
Journal of Insect Physiology, 59(5), 525-531 (2013)
Starch metabolism in Leucoagaricus gongylophorus, the symbiotic fungus of leaf-cutting ants
Silva A, et al.
Microbiological research, 161(4), 299-303 (2006)
Fragmentation patterns of methyloxime-trimethylsilyl derivatives of constitutive mono-and disaccharide isomers analyzed by gas chromatography/field ionization mass spectrometry
Furuhashi T, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 29(3), 238-246 (2015)
Jeshlee Vijayakumar et al.
Nature communications, 10(1), 2593-2593 (2019-06-15)
Prion-like domains (PLDs), defined by their low sequence complexity and intrinsic disorder, are present in hundreds of human proteins. Although gain-of-function mutations in the PLDs of neuronal RNA-binding proteins have been linked to neurodegenerative disease progression, the physiological role of
Hydrolytic enzymes of leaf-cutting ant fungi
Erthal Jr M, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 152(1), 54-59 (2009)