H1430000
D-α-(4-Hydroxy-phenyl)-glycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-D-phenylglycin, Cefadroxyl impurity A, (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefprozil
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChIKey
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)