Wichtige Dokumente
H51507
N-(4-Hydroxyphenyl)glycin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
light brown to gray-brown
mp (Schmelzpunkt)
244 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)CNc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(11)12/h1-4,9-10H,5H2,(H,11,12)
InChIKey
WRUZLCLJULHLEY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?