Wichtige Dokumente
E2150000
Ethosuximid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Ethyl-2-methylsuccinimid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethosuximide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChIKey
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)