Merck
D2954000
Dobutamin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dobutamine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
InChIKey
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Dobutamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stijn Schauvliege et al.
The Veterinary clinics of North America. Equine practice, 29(1), 19-49 (2013-03-19)
Despite the use of balanced anesthesia and fluids, drugs for cardiovascular support are often needed in anesthetized horses. Antimuscarinics can be used to treat bradycardia unrelated to hypertension. Vasopressors can be useful when hypotension is caused by vasodilation and/or when
Shin Lin et al.
Journal of the American Heart Association, 2(2), e000097-e000097 (2013-04-18)
Patients with a myocardial bridge (MB) and no significant obstructive coronary artery disease (CAD) may experience angina presumably from ischemia, but noninvasive assessment has been limited and the underlying mechanism poorly understood. This study seeks to correlate a novel exercise
Daniel Augustine et al.
Circulation research, 114(1), 109-113 (2013-10-22)
Microparticles are cell-derived membrane vesicles, relevant to a range of biological responses and known to be elevated in cardiovascular disease. To investigate microparticle release during cardiac stress and how this response differs in those with vascular disease. We measured a
Philipp Emanuel Bartko et al.
Circulation. Cardiovascular imaging, 6(2), 268-276 (2013-01-01)
Decision making in patients with low flow-low gradient aortic stenosis mainly depends on the actual stenosis severity and left ventricular function, which is of prognostic importance. We used 2-dimensional strain parameters measured by speckle tracking at rest and during dobutamine
E Bartha et al.
British journal of anaesthesia, 110(4), 545-553 (2013-01-01)
Patients with proximal femoral fracture (PFF) are at high risk of postoperative complications. Goal-directed haemodynamic treatment (GDHT) in other high-risk surgical patients reduces postoperative complications. We aimed to compare effects of GDHT and routine fluid treatment (RFT) on postoperative outcomes