Merck
D0125000
Daunorubicin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Daunomycin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO10 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.98
Beilstein:
4229221
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
daunorubicin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChIKey
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Angaben zum Gen
human ... TOP2A(7153)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Daunorubicin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirksames Antikrebsmittel. Hemmt die DNA- und RNA-Synthese als sequenzspezifisches ds-DNA interkalierendes Mittel. Eigenschaften
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
I-Shan Hsieh et al.
Molecular pharmacology, 83(5), 968-977 (2013-02-26)
Multidrug resistance is a major cause of chemotherapy failure. Recent studies indicate that drug resistance can be rapidly induced by some soluble factors, such as cytokines, chemokines, growth factors, and cell adhesion factors in the tumor microenvironment. Osteopontin (OPN), an
S Park et al.
Leukemia, 27(7), 1479-1486 (2013-01-17)
The mTORC1 signaling pathway is constitutively activated in almost all acute myelogenous leukemia (AML) patients. We conducted a phase Ib trial combining RAD001 (everolimus), an allosteric inhibitor of mTORC1, and conventional chemotherapy, in AML patients under 65 years of age
Onkar S Bains et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 347(2), 375-387 (2013-09-03)
The role of metabolism in daunorubicin (DAUN)- and doxorubicin (DOX)-associated toxicity in cancer patients is dependent on whether the parent drugs or major metabolites, doxorubicinol (DOXol) and daunorubicinol (DAUNol), are the more toxic species. Therefore, we examined whether an association
Jay Chhablani et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(2), 1268-1279 (2013-01-17)
To test the feasibility of covalent loading of daunorubicin into oxidized porous silicon (OPS) and to evaluate the ocular properties of sustained delivery of daunorubicin in this system. Porous silicon was heat oxidized and chemically functionalized so that the functional
Cedric Dos Santos et al.
Blood, 122(11), 1900-1913 (2013-07-31)
The SRC family kinases (SFKs) and the receptor tyrosine kinase c-Kit are activated in human acute myeloid leukemia (AML) cells. We show here that the SFKs LYN, HCK, or FGR are overexpressed and activated in AML progenitor cells. Treatment with