91711
Sigma-Aldrich-Farbkarte
analytical standard
Synonym(e):
Farbvergleichstabelle für Feststoffe
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
für den schnellen und reproduzierbaren Farbvergleich von Feststoffen
Anwendung
The Sigma-Aldrich Color Chart provides simple, fast, and uncomplicated colour determination of solid chemicals.
Rechtliche Hinweise
Munsell is a registered trademark of Amazys Holding GMBH Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?