Wichtige Dokumente
90323
Clofibrinsäure
analytical standard
Synonym(e):
2-(p-Chlorphenoxy)-2-methylpropionsäure, α-(p-Chlorphenoxy)-isobuttersäure, Clofibrinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)