Wichtige Dokumente
197777
2-(p-Chlorphenoxy)-2-methylpropionsäure
97%
Synonym(e):
α-(p-Chlorphenoxy)-isobuttersäure, Clofibrinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465) , PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013) , Pparg(19016)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?