Wichtige Dokumente
901813
SnatchCat
≥95%
Synonym(e):
1,4-Bis(3-isocyanopropyl)piperazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
mp (Schmelzpunkt)
82-83 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](#[C-])CCCN1CCN(CC1)CCC[N+]#[C-]
InChIKey
GTYUVOWMIHCPRM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)