89764
Undecansäure
analytical standard
Synonym(e):
Hendecansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
228 °C/160 mmHg (lit.)
248-250 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-31 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>233.6 °F
Flammpunkt (°C)
> 112 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?