51962
m-CP-Selektivzusatz I
suitable for microbiology
Synonym(e):
Membran Clostridium perfringens Selektiv-Supplement I, Polymyxin B-sulfat - D-Cycloserin Mischung
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Clostridium spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ein Antibiotika-Supplement empfohlen durch die Direktive des Rates der Europäischen Union 98/83/EC zur selektiven Isolierung von Clostridium perfringens.
Anwendung
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Komponenten
(Eine Ampulle ist ausreichend für 500 mL Medium)
D-Cycloserin 200.0 mg, cPolymyxin B sulfat 12.5 mg
D-Cycloserin 200.0 mg, cPolymyxin B sulfat 12.5 mg
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?