Merck
20788
Hamilton® Spritze, Serie 700, abnehmbare Nadel
705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton® Spritze 705RN 50μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
needle type RN (removable needle)
point style 2
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80530
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
50 μL
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)