Merck
Z288993
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7758-01
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
2.5-100 μL
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)