19154-U
6 Stück Nadeln 22s ga 2", Spitze Nr.5 250μL-10mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle, volume 250-10000 μL, pkg of 6 ea
Synonym(e):
pk6 Needles 22 ga 2in Pt5 250uL-10mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip needle
stainless steel needle
Kanülengröße
22 ga
Beschreibung
cone tip, side port
Leistungsmerkmale
removable needle cone tip (side port)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7784-02
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
250-10000 μL
Kompatibilität
for use with 205μL-10mL syringe
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
19154-U | 4061833438794 |