Merck
20919
Hamilton® Spritze, Serie 700, abnehmbare Nadel
75RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton ® Spritze 75RN 5.0μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
needle type RN (removable needle)
point style 2
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 87930
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
5 μL
Allgemeine Beschreibung
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)