Wichtige Dokumente
12302
Ammoniumeisen(III)-oxalat Trihydrat
≥98%
Synonym(e):
Eisenammoniumoxalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
solid
Dichte
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?