Wichtige Dokumente
81310
Poly(ethylenglykol)
average MN 35,000, hydroxyl
Synonym(e):
PEG
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglykol), 35,000
Form
flakes
Mol-Gew.
average Mn 35,000
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
hydroxyl
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(ethylenglykol) (PEG) ist ein synthetisches Polymer, das ein Oligomer von Ethylenoxid ist und sich aufgrund seiner Eigenschaften wie Kosteneffizienz, Hydrophilie und Biokompatibilität für die Herstellung biomedizinischer Hydrogele eignet.
Anwendung
PEG kann bei einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich Medikamentenabgabe sowie bei biomedizinischen Anwendungen und Energiespeichersystemen eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Entrapment of essential oils in hydrogels for biomedical applications
Polymeric Gels, 125-141 (2018)
Biomedical hydrogels
Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering, 107-115 (2005)
Hydrogels in craniofacial tissue engineering
Biomaterials for Oral and Dental Tissue Engineering, 47-64 (2017)
Oğuz Kaan Kırbaş et al.
Scientific reports, 9(1), 19159-19159 (2019-12-18)
From biomarkers to drug carriers, Extracellular Vesicles (EVs) are being used successfully in numerous applications. However, while the subject has been steadily rising in popularity, current methods of isolating EVs are lagging behind, incapable of isolating EVs at a high
Permeability and blood compatibility properties of chitosan-poly(ethylene oxide) blend membranes for haemodialysis
Amiji MM
Biomaterials, 16(8), 593-599 (1995)