Wichtige Dokumente
30-0120
L-(+)-Tartarsäure
SAJ first grade, ≥99.5%
Synonym(e):
(2R,3R)-(+)-Weinsäure, L-Threarsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
5.18 (vs air)
Assay
≥99.5%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
797 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 150 g/L at 25 °C
Dichte
1.76 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?