PHR2993
Aminolävulinsäure-Hydrochlorid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
5-Aminolevulinsäure -hydrochlorid, δ-Aminolaevulinsäure -hydrochlorid, 5-Amino-4-oxo-pentansäure -hydrochlorid, ALA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1025715
API-Familie
aminolevulinic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChIKey
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)