Wichtige Dokumente
28-4450
Natriumtetraborat Decahydrat
SAJ first grade, 99.0-103.0%
Synonym(e):
Borax Decahydrat, Natriumborat Decahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
99.0-103.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
9.2 (10 g/L)
Dichte
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChIKey
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?