221732
Natriumtetraborat
99%
Synonym(e):
Borax, geschmolzen
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
741 °C (lit.)
Dichte
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChIKey
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?