Alle Fotos(1)
Key Documents
1.06308
Supelco
di-Natriumtetraborat-Decahydrat
for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
di-Natriumtetraborat-Decahydrat, Borax
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
215-540-4
NACRES:
NB.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
0.213 hPa ( 20 °C)
Assay
99.5-103.0% (acidimetric)
Form
crystals
Wirksamkeit
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
49.74 g/L
Dichte
1.72 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
750 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChIKey
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Inhibition of boric acid and sodium borate on the biological activity of microorganisms in an aerobic biofilter: In dieser Studie wird die Wirkung von Dinatriumtetraborat-Decahydrat auf die biologische Aktivität von Mikroorganismen in aeroben Biofiltern untersucht. Die Studie zeigt, dass Dinatriumtetraborat-Decahydrat die mikrobielle Aktivität hemmen kann, was erhebliche Auswirkungen auf Abfallbehandlung und Umweltmanagement hat. Diese hemmende Eigenschaft kann zur Kontrolle von mikrobiellen Populationen in verschiedenen industriellen Prozessen verwendet werden, wodurch die Effizienz und Wirksamkeit von Biofiltrationssystemen verbessert wird (Gunes, 2013).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 99,5 - 103,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (0,01 M Lösung, 25 °C): 9,15 - 9,20
pH-Wert (4 %, Wasser): 9,0 - 9,6
Chlorid (Cl): ≤ 0,0007 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable