NIST70B
Kalifeldspat
NIST® SRM® 70b
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 bottle x 40 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Silicon (Si), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Rubidium (Rb), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zinc (Zn), Chromium (Cr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)