Wichtige Dokumente
19-0490
Magnesiumsulfat Heptahydrat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Epsom-Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
fine crystals
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.0-8.0 (50 g/L)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable