Merck
M6250
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol
≥99.0%
Synonym(e):
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylenglycol
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
773648
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0%
bp:
157 °C (lit.)
Dampfdruck:
1 mmHg ( 20 °C)
Dampfdichte
2.69 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Expl.-Gr.
18 %
Konzentration
14.3 M (pure liquid)
Brechungsindex
n20/D 1.500 (lit.)
pH-Wert
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei 2-Mercaptoethanol handelt es sich um eine Thiol-Verbindung, die üblicherweise als Reduktionsmittel bei organischen Reaktionen verwendet wird.
Anwendung
2-Mercaptoethanol wird häufig zur Verzögerung der Oxidation von biologischen Verbindungen in Lösungen verwendet.
BME ist geeignet für die Reduzierung von Protein-Disulfidbindungen vor der Polyacrylamidgel-Elektrophorese und ist für gewöhnlich in einer Konzentration von 5 % in einem Probenpuffer für SDS-PAGE enthalten. Die Aufspaltung intermolekularer Disulfidbindungen (zwischen Untereinheiten) ermöglicht, dass sich die Untereinheiten eines Proteins bei der SDS-PAGE eigenständig voneinander trennen. Die Aufspaltung intramolekularer Disulfidbindungen (innerhalb von Untereinheiten) sorgt dafür, dass die Untereinheiten komplett denaturiert werden, sodass die einzelnen Peptide gemäß ihrer Kettenlänge und nicht in Abhängigkeit ihrer Sekundärstruktur migrieren.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Heart
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Silver stain for proteins in polyacrylamide gels: a modified procedure with enhanced uniform sensitivity.
Morrissey JH.
Analytical Biochemistry, 117(2), 307-310 (1981)
Establishment of 2-mercaptoethanol-dependent differentiated insulin-secreting cell lines.
Asfari M, et al.
Endocrinology, 130(1), 167-178 (1992)
Manching Ku et al.
PLoS genetics, 4(10), e1000242-e1000242 (2008-11-01)
In embryonic stem (ES) cells, bivalent chromatin domains with overlapping repressive (H3 lysine 27 tri-methylation) and activating (H3 lysine 4 tri-methylation) histone modifications mark the promoters of more than 2,000 genes. To gain insight into the structure and function of
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two