444203
ββ-Mercaptoethanol, molekularbiologische Qualität
A disulfide-reducing agent.
Synonym(e):
2-Mercaptoethanol, BME, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, Thioethylenglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.69 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
18 %
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Konzentration
14.3 M (pure liquid)
Brechungsindex
n20/D 1.500 (lit.)
pH-Wert
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<-50 °C
Dichte
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Absorption
≤0.31 at 280 nm
≤1.50 at 260 nm
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Heart
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup