Wichtige Dokumente
18-1130
D-(−)-Fructose
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
D-Levulose, Fruchtzucker
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?