Wichtige Dokumente
05-4560
Chrom(III)-kaliumsulfat Dodecahydrat
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonym(e):
Chrom-alaun, Kaliumchrom(III)-sulfat Dodecahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥97.0%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: chromium
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
89 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?