Wichtige Dokumente
60152
Chrom(III)-kaliumsulfat Dodecahydrat
purum p.a., ≥98.5% (RT)
Synonym(e):
Chrom-alaun, Kaliumchrom(III)-sulfat Dodecahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Assay
≥98.5% (RT)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
89 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)