Merck
11004646001
Roche
Antipain -dihydrochlorid aus microbieller Quelle
crystalline, suitable for cell culture, pkg of 10 mg
Synonym(e):
N-(Nα-Carbonyl-Arg-Val-Arg-al)-Phe
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44N10O6 · 2 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
677.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Form
crystalline
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mr = 677.63
Verpackung
pkg of 10 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
mp (Schmelzpunkt)
209-217 °C
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
ethanol: sparingly soluble
hexane: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChIKey
YAHXZYICKJUJEO-BXLPLHKWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Antipain is a protease inhibitor isolated from actinomycetes. It inhibits thrombokinase and blood coagulation.
Anwendung
Konzentrationen für eine Hemmung von 50 % (μg/mL):
Papain, 0,16
Trypsin, 0,26
Cathepsin A, 1,19
Cathepsin B, 0,59
Cathepsin D, 125
Plasmin, >93
Chymotrypsin und Pepsin, >250
Berichten zufolge hemmt es auch Calpain I, (Schwein) wobei Ki = 1,4 μM.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht-selektiver Serin- und Cystein-Protease-Inhibitor.
Reversibler Inhibitor von Serin-/Cysteinproteasen und manchen Trypsin-ähnlichen Serinproteasen. Seine Wirkung ähnelt Leupeptin, doch seine Plasminhemmung ist schwächer und seine Cathepsin-A-Hemmung ist stärker als die von Leupeptin. Chronische Verabreichung von Antipain kann die Häufigkeit der chemisch-induzierten Transformation in BALB/c-/3T3-Zellen reduzieren.
Alternative Formulierung
Formula: C27H44N10O6 x 2 HCl
Angaben zur Herstellung
Löslichkeitstests mit 50 mg/mL in Wasser ergeben eine klare bis leicht trübe gelbe Lösung. Das Produkt ist Berichten zufolge in Methanol, Wasser und DMSO löslich; weniger löslich in Ethanol, Butanol und Propanol; unlöslich in Benzol, Hexan und Chloroform.8 Eine Stammlösung in Wasser oder Puffer ist bei -20 °C etwa einen Monat lang stabil.
Verdünnte Lösungen sollten aufgrund des terminalen Aldehyds, das Oxidierung und Racemisierung unterliegt, auf Eis und nur einen Tag lang aufbewahrt werden.
Working concentration: 50 μg/ml
Working solution: Soluble in water, methanol, or DMSO to 20 mg/ml. Sparingly soluble in ethanol, propanol, or butanol. Insoluble in benzene, chloroform (CHCl3), hexane, or petroleum and ethyl ethers.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Dilute solutions should be stored frozen in aliquots at -15 to -25 °C. Growth of microorganisms and repeated freezing should be avoided. Stable for approximately one month.
Rekonstituierung
Soluble in water, methanol, or DMSO to 20 mg/ml. Sparingly soluble in ethanol, propanol, or butanol. Insoluble in benzene, chloroform (CHCl3), hexane, or petroleum and ethyl ethers. Dilute solutions should be stored frozen in aliquots at -15 to -25 °C. Stable for approximately one month.
CAUTION: DMSO (Dimethyl sulfoxide) will permeate the skin, carrying solubilized protease inhibitors. Always wear appropriate protection for eyes, skin, etc.
Sonstige Hinweise
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antipain, a new protease inhibitor isolated from agtinomycetes
Suda H, et al.
The Journal of Antibiotics, 25(4), 263-265 (1972)
Antipain, a new protease inhibitor isolated from actinomycetes.
H Suda et al.
The Journal of antibiotics, 25(4), 263-266 (1972-04-01)