Merck
108975
Sigma-Aldrich
Leupeptin, Hemisulfat, mikrobiell
Leupeptin hemisulfate, CAS 103476-89-7, is a reversible inhibitor of trypsin-like proteases and cysteine proteases
Synonym(e):
Leupeptin, Hemisulfat, mikrobiell, Ac-LLR-CHO, ½H₂SO₄
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H38N6O4 · 0.5H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H38N6O4/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23)/p+1/t15-,16-,17-/m0/s1
InChIKey
GDBQQVLCIARPGH-ULQDDVLXSA-O
Allgemeine Beschreibung
Ein reversibler Inhibitor für Trypsin- und Cystein-ähnliche Proteasen. Hemmt außerdem den durch Aktivierung eingeleiteten Zelltod und stellt die fehlerhafte Immunantwort von HIV+-Spendern wieder her. Wird oft für die Hemmung von Endoproteinase Lys-C, Kallikrein, Papain, Plasmin, Thrombin, Cathepsin B und Trypsin eingesetzt. Leupeptin hemmt Chymotrypsin, Elastase, Renin oder Pepsin nicht. Der empfohlene Arbeitsbereich für die meisten Anwendungen beträgt 10–100 µmol/l.
Ein reversibler Inhibitor für Trypsin- und Cystein-ähnliche Proteasen. Hemmt außerdem den durch Aktivierung eingeleiteten Zelltod und stellt fehlerhafte Immunantworten von HIV+-Spendern wieder her. Auch als 50-mmol/l-Lösung in H2O erhältlich (Katalognr. 509281).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Trypsin- und Cystein-ähnliche Proteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Ac-Leu-Leu-Arginal, Hemisulfat
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Wässrige Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 1 Woche und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Montenez, J.P., et al. 1994. Toxicol. Lett. 73, 201.
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John M Barbaro et al.
Journal of leukocyte biology, 112(5), 1317-1328 (2022-10-08)
HIV-associated neurocognitive impairment (HIV-NCI) is a debilitating comorbidity that reduces quality of life in 15-40% of people with HIV (PWH) taking antiretroviral therapy (ART). Opioid use has been shown to increase neurocognitive deficits in PWH. Monocyte-derived macrophages (MDMs) harbor HIV
Hidehiko Okuma et al.
eLife, 12 (2023-02-02)
Dystroglycan (DG) requires extensive post-translational processing and O-glycosylation to function as a receptor for extracellular matrix (ECM) proteins containing laminin-G (LG) domains. Matriglycan is an elongated polysaccharide of alternating xylose (Xyl) and glucuronic acid (GlcA) that binds with high affinity