10108014001
Roche
Papain
from Carica papaya
Synonym(e):
cystein protease, papain
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
papaya
Qualitätsniveau
Form
suspension
Spezifische Aktivität
30 U/mg
~30 units/mg protein (At 25 °C with BAEE as the substrate.)
Mol-Gew.
23 kDa
Verpackung
pkg of 10 mL (100 mg)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
10-100 mg/mL
Optimaler pH-Wert
6.0-7.0
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash