Merck
04743784001
Roche
GC-RICH PCR-System, dNTPack
suitable for PCR, hotstart: no, Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
Synonym(e):
GC-reiche PCR
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.21
Verwendung
sufficient for ≤50 reactions
Leistungsmerkmale
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart: no
Verpackung
pkg of 100 U
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
72 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Das dNTPack für das GC-RICH PCR-System ist ein spezielles Enzymgemisch aus thermostabiler Taq-DNA-Polymerase und Tgo-DNA-Polymerase, einem thermostabilen Enzym mit 3′-5′-Exonuklease-Aktivität (Korrekturlesen). Schon dieses Polymerasegemisch allein übertrifft Taq-DNA-Polymerase im Hinblick auf Ertrag, Genauigkeit und Spezifität und ermöglicht daneben die Amplifikation von Fragmenten bis zu einer Länge von 5 kb. In Kombination mit der separat enthaltenen GC-RICH-Auflösungslösung ermöglicht der GC-RICH PCR-Reaktionspuffer eine sehr effiziente Amplifikation schwieriger Templates wie GC-reicher Targets.
Anwendung
Das GC-RICH PCR-System ist ein Gemisch aus einer Taq-DNA-Polymerase und einer korrekturlesenden Polymerase zur Amplifikation von Templates, die sich nur schwer oder gar nicht mit anderen Polymerasen bzw. anderen Polymerasegemischen amplifizieren lassen. Die verstärkte Prozessivität des Gemischs und die einzigartige GC-RICH-Auflösungslösung erbringen zusammen eine herausragende Leistung – insbesondere bei schwierigen Templates.
Das dNTPack für das GC-RICH PCR-System kann auch für PCR-Standard-Anwendungen eingesetzt werden und führt zu besseren Ergebnissen (höhere Ausbeute, höhere Genauigkeit) als die Taq-DNA-Polymerase allein.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfacher Zugang zu schwierigen Templates:
einschließlich GC-reicher Targets und repetitiver Sequenzen.
  • Reagenzien, die GC-RICH-Auflösungslösung sowie Wasser in PCR-Qualität werden bereitgestellt.
  • Es können DNA-Fragmente bis zu 5 kb amplifiziert werden.
  • Kostengünstig:
Einsatz der praktischen Fertiglösung von NTPs in PCR-Qualität.
Verpackung
1 Kit mit 6 Komponenten
Qualität
Das GC-RICH PCR-System wurde unter Verwendung der GC-RICH PCR-Systemprotokolle durch Amplifikation eines 284-bp-ApoE-Humangenomfragments auf seine korrekte Funktionalität geprüft.
Einheitendefinition
Volumenaktivität: 2 U/μl
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Die optimale Enzymkonzentration liegt zwischen 0,5 und 5 U pro Assay. Für eine 50-μl-Standard-PCR empfehlen wir die Verwendung von 2 U des Enzymgemischs.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufer′s. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufer′s gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • GC-RICH Enzyme Mix, in storage buffer
  • GC-RICH PCR Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 and DMSO 5x concentrated
  • GC-RICH Resolution Solution 5 M
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • Water, PCR Grade
  • PCR Nucleotide Mix
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash