Merck
EHIFI-RO
Roche
Expand High Fidelity PCR-System
sufficient for ≤40 reactions (11732641001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001), sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
Synonym(e):
High Fidelity PCR-System, Expand
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106300
Verwendung
sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
sufficient for ≤200 reactions (11732650001)
sufficient for ≤40 reactions (11732641001)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2,500 U (11759078001 [10x250 U])
pkg of 100 U (11732641001)
pkg of 500 U (11732650001 [2x250 U])
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Expand High Fidelity PCR-System ist für die effiziente Amplifikation von DNA-Fragmenten bis zu 5 kb optimiert. PCR bis zu 9 kb ist möglich, die Ausbeute nimmt jedoch mit zunehmender DNA-Fragmentlänge ab. Das Expand High Fidelity PCR-System besteht aus einem Enzymgemisch, das thermostabile Taq-DNA-Polymerase und eine thermostabile DNA-Polymerase mit Korrekturleseaktivität enthält. Die DNA-Synthese mit dem Expand High Fidelity PCR-System ist dreimal genauer als Taq-DNA-Polymerase. T/A-Klonierung wird empfohlen.
Die Kombination der 5′ → 3′ Polymeraseaktivität von Taq-DNA-Polymerase und der 3′ → 5′ Exonuklease der Korrekturlesepolymerase verbessert die Leistung und die Ergebnisse; die Korrekturleseaktivität der 3′ → 5′ Exonuklease erzeugt eine dreimal höhere DNA-Synthesegenauigkeit im Vergleich zu Taq-DNA-Polymerase.
Anwendung
Das Expand High Fidelity PCR-System ist eine Enzymmischung, die mit einer zweimal höheren Ausbeute und dreimal höheren Genauigkeit im Vergleich zu Taq-DNA-Polymerase ausgezeichnete Ergebnisse liefert. Das Expand High Fidelity PCR-System liefert PCR-Ergebnisse höchster Empfindlichkeit für genomische Targets mit einer Länge bis zu 5 kb bei der:
  • PCR
  • RT-PCR
Verwenden Sie den Expand High Fidelity PCR-System dNTPack mit gebrauchsfertigem PCR-Nukleotidmix.
Für optimalen Anwendungskomfort verwenden Sie den 2x-konzentrierten gebrauchsfertigen High Fidelity Mastermix.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das Expand High Fidelity PCR-System ist ein Gemisch aus einer Taq-DNA-Polymerase und einer DNA-Polymerase mit Korrekturleseaktivität für höhere Ausbeute und Genauigkeit. Das System ist für die PCR von DNA-Fragmenten bis zu 5 kb optimiert.
Verwenden Sie 2,6 U für eine 50-μl-Standard-PCR.
Volumenaktivität: 3,5 U/μl
  • Ein Enzym für alle Anwendungen.
Hohe Ausbeute, Genauigkeit und Flexibilität.
  • Nachweis von PCR-Produkten,
die zuvor nicht nachweisbar waren, und Vermeidung falsch-negativer Ergebnisse.
  • Erfolgreiche Ergebnisse
mit kleinen Mengen Template-DNA.
Verpackung
1 Kit mit 4 Komponenten
Qualität
Jede Charge Expand High Fidelity wird mit humangenomischer DNA und Primern, die für Collagen (1-kb-Amplifikationsprodukt) und das tPA-Gen (4,8-kb-Amplifikationsprodukt) spezifisch sind, einem PCR-Funktionstest unterzogen.
Einheitendefinition
Volumenaktivität: 3,5 U/μl
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit dem Direktor der Lizenzierungsabteilung, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.</ br>HINWEIS AN DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt dem US-Patent Nr. 6,127,155 und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
Expand is a trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher L Corless et al.
The Journal of molecular diagnostics : JMD, 8(5), 604-612 (2006-10-27)
Oncogenic mutations of the receptor tyrosine kinase KIT contribute to the pathogenesis of gastrointestinal stromal tumors, systemic mastocytosis (SM), and some cases of acute myelogenous leukemia (AML). The D816V substitution in the activation loop of KIT results in relative resistance
Kristín Rós Kjartansdóttir et al.
PloS one, 10(12), e0144029-e0144029 (2015-12-03)
Human embryonic stem cell differentiation towards various cell types belonging to ecto-, endo- and mesodermal cell lineages has been demonstrated, with high efficiency rates using standardized differentiation protocols. However, germ cell differentiation from human embryonic stem cells has been very
Global Trade Item Number
SKUGTIN
117326410014061837893506
117326500014061837893513
117590780014061837893537