Merck
ZSQ240UCVT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ 240CV Aufbereitungssystem
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure (Type 1) water dispensing module with repeat preset volume dispensing
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® SQ 2Series
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
10 L/day max. usage
17 kg operating weight (37.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
6 L/min product water instant delivery rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
Breite System
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including Preset Volume Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Gewicht
11 kg (24.3 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Verunreinigungen
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb
Aufnahme
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Abgabe
type 3 water (RO water)
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Mit SQPAK-TOC-Quanta-Kartusche und SQPAK-Endfilter
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SQ 240CV Wasseraufbereitungssystem liefert sowohl reines Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) als auch Reinstwasser (Typ 1). Er verfügt über eine Entnahmeeinheit mit voreingestelltem Volumen, durch welche die Entnahmemenge von Reinstwasser erfasst und wiederholt wird. Das Milli-Q® SQ 240CV Wasseraufbereitungssystem ist eine von sechs vorbestückten Konfigurationen, die für die Familie der Milli-Q® SQ 2Series erhältlich sind. In dieser Konfiguration sind die Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser und die Reinstwasser-Entnahmeeinheit eine Einheit, sie können nicht getrennt werden. Sie erfüllt alle Anforderungen an Laborwasser sowohl in Bezug auf reines Umkehrosmosewasser als auch Typ-1-Wasser.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
  • Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt und der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
  • Frisch entnommenes Reinstwasser ist über die angeschlossene Reinstwasser-Entnahmeeinheit verfügbar; Bei Ergänzung durch zusätzliche autonome Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheiten ist Reinstwasser dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall verfügbar, wo ein Stromanschluss vorhanden ist
  • Mit dem Hochdurchsatz-RO-Filterelement (bis zu 42 l/h) wird der mobile SQ Switch-Tank schnell (in nur 6 min) mit frisch produziertem reinem Umkehrosmosewasser befüllt
  • Mit dem Schwerkraftventil (optional) kann reines Umkehrosmosewasser mit bis zu 6 l/h direkt aus der SQ Switch-Tankbasis entnommen werden
  • Durch die RO-Rückführungsschleife werden 50 % des Verwurfwassers eingespart
  • Durch die automatische Spülung der RO-Membran wird die hohe Leistung aufrechterhalten
  • Durch den Einzelaustausch der Twist & Lock-Filterelemente für jeden ausgeschöpften Reinigungsschritt wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
  • SQPAK Filterelemente & Endfilter
  • SQ Switch 3,5-Liter-Tank
  • SQ Schwerkraftventil oder Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-µm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Wir verweisen auf das Kapitel zur Systemausrüstung im Benutzerhandbuch.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör