Merck
ZSQ200UPT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ 200P Aufbereitungssystem
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from a pressurized purified water loop
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
7 kg operating weight (15.4 lb)
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Breite System
14.1 cm (5.6 in.)
25.8 cm (10.2 in.)  cm , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Gewicht
6 kg (13.2 lb ), (system)
Verunreinigungen
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
Aufnahme
feed water nature pure water (Pressurized purified (RO/DI) water loop)
Abgabe
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SQ 200P Wasseraufbereitungssystem liefert Reinstwasser (Typ 1) aus einem druckbeaufschlagtem Wasserkreislauf, der mit RO/DI befüllt ist. Es verfügt über einen flexiblen Handspender, mit dem Reinstwasser entnommen wird und der für alle Benutzer einfach und intuitiv zu bedienen ist. Das Milli-Q® SQ 200P Wasseraufbereitungssystem ist eine von sechs vorbestückten Konfigurationen, die für die Familie der Milli-Q® SQ 2Series erhältlich sind. Diese bietet Benutzern vollständige Autonomie und lässt sich an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassen.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
  • Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt und der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
  • Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
  • Durch den Einzelaustausch verbrauchter Twist & Lock-Filterelemente wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
  • SQPAK Filterelement & Endfilter
  • Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
  • Obligatorische Speiseringleitung für reines Wasser
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-µm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Wir verweisen auf das Kapitel zur Systemausrüstung im Benutzerhandbuch.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör