Wichtige Dokumente
ZSQ240GVT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ Schwerkraftventil
Gravity dispensing of pure RO water from the Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SQ Schwerkraftventil ermöglicht die Entnahme von reinem Umkehrosmosewasser aus dem Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tank.
Es handelt sich um ein manuelles Ventil mit einem 2 m langen Schlauch, der an der Rückseite des SQ Switch 3,5-Liter-Tanks angeschlossen wird, welcher zu den Wasseraufbereitungssystemen der Milli-Q® SQ 2Series Familie gehört.
Es wird ein spezieller Schlüssel mitgeliefert, der das Abnehmen der Schläuche erleichtert.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany