ZFMQPR3BT0
Milli-Q® Druckregler
Limits tap feed water pressure to 3 bars to ensure optimal RO membrane performance
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 unit
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Der Milli-Q® Druckregler dient zur Begrenzung des Speise-Leitungswasserdrucks auf 3 bar, um eine optimale Leistung der RO-Membranen von Milli-Q® Systemen sicherzustellen.
Er wird an den dem Wasseraufbereitungssystem vorgelagerten Speise-Leitungswasserhahn angeschlossen und kann an der Wand montiert werden.
Kompatibel mit allen Systemen der Familie der Milli-Q® SQ 2Series mit einer Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser.
Der Milli-Q® Druckregler dient zur Begrenzung des Speise-Leitungswasserdrucks auf 3 bar, um eine optimale Leistung der RO-Membranen von Milli-Q® Systemen sicherzustellen.
Er wird an den dem Wasseraufbereitungssystem vorgelagerten Speise-Leitungswasserhahn angeschlossen und kann an der Wand montiert werden.
Kompatibel mit allen Systemen der Familie der Milli-Q® SQ 2Series mit einer Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany