Merck
XX1514706
Millipore
Millipore-Seitenarm-Saugflasche für die Vakuumfiltration
1L, Threaded side-arm with quick vacuum disconnect
Synonym(e):
Seitlicher Vakuumkolben
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Kolbenkapazität
1 L
Fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Vakuumfiltrations-Seitenarmflaschen
1 l, neuer Seitenarm mit Gewinde mit Vakuum-Schnellverschluss
Diese Seitenarmflaschen sind für den Einsatz in Vakuumfiltrationsverfahren mit klassischen Millipore-Glasfilterhaltern vorgesehen.
Dieses Produkt dient als Zubehör für verschiedene Kits.
Eigenschaften & Vorteile:
• Die Seitenöffnung wird mit einem Schlauch (Innendurchmesser von 3/8") an die Vakuumquelle angeschlossen
• 1-L- und 4-L-Flaschen sind mit den perforierten Nr.-8-Stopfen kompatibel
• 125-mL-Flaschen sind mit den Nr.-5-Stopfen kompatibel
Anwendungen:
Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern