XX1012506
Millipore Saugflasche für die Vakuumfiltration
125 mL, Threaded side-arm with quick vacuum disconnect
Synonym(e):
Vakuumfilterkolben
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
4.3 cm (1.7 in.)
Durchmesser
2.7 in.
Kolbenkapazität
125 mL
Fitting
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipore Vakuumfiltrations-Seitenarmflaschen
125 ml, neuer Seitenarm mit Gewinde mit Vakuum-Schnellverschluss
Diese Seitenarmflaschen sind für den Einsatz in Vakuumfiltrationsverfahren mit klassischen Millipore Glasfilterhaltern vorgesehen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörartikel für das Mikroanalyse-Filterhalterungssystem aus Glas.
Eigenschaften & Vorteile:
• Die Seitenöffnung wird mit einem Schlauch (Innendurchmesser von 3/8") an die Vakuumquelle angeschlossen
• 1-L- und 4-L-Flaschen sind mit den perforierten Nr.-8-Stopfen kompatibel
• 125-mL-Flaschen sind mit den Nr.-5-Stopfen kompatibel
Anwendungen:
Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern
125 ml, neuer Seitenarm mit Gewinde mit Vakuum-Schnellverschluss
Diese Seitenarmflaschen sind für den Einsatz in Vakuumfiltrationsverfahren mit klassischen Millipore Glasfilterhaltern vorgesehen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörartikel für das Mikroanalyse-Filterhalterungssystem aus Glas.
Eigenschaften & Vorteile:
• Die Seitenöffnung wird mit einem Schlauch (Innendurchmesser von 3/8") an die Vakuumquelle angeschlossen
• 1-L- und 4-L-Flaschen sind mit den perforierten Nr.-8-Stopfen kompatibel
• 125-mL-Flaschen sind mit den Nr.-5-Stopfen kompatibel
Anwendungen:
Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern