XX1014722
Millipore-Glasunterteil und Stopfen für die Vakuumfiltration
47 mm, PTFE-faced membrane support
Synonym(e):
Glasstopfen, Millipore-Filterhalter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated support
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Glasunterteil und Stopfen, 47 mm, PTFE-beschichteter Membranträger
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in Millipore Glasvakuumfiltrationskits enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore Classic Glasfilterhalter-Kits, 47 mm.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Acht Halterungen für Silikonstopfen mit Loch in gängigen 1- und 4-Liter-Filterkolben