XX1012532
Millipore-Glasunterteil und Verschluss für Vakuumfiltration
25 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Synonym(e):
Glasstopfen
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
25 mm
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Glasunterteil und Kappe, 25 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Filterhaltern, Filter liegt bei
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Mikroanalyse-Filterhalterungssysteme aus Glas (25 mm).
Glasunterteil und Kappe, 25 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Filterhaltern, Filter liegt bei
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Mikroanalyse-Filterhalterungssysteme aus Glas (25 mm).