Wichtige Dokumente
TX0700
Supelco
Titanium Trichloride Solution
20% w/w, technical grade
Synonym(e):
Titanium Trichloride
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Produktbezeichnung
Titanium Trichloride Solution 20% W/W, technical grade
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Technical
Anwendung
Technical
Hinweis zur Analyse
Assay: ~20% min
Color: Violet
Form: Liquid
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable