Alle Fotos(1)
Key Documents
8.08308
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 30%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Synonym(e):
Titanium trichloride
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.22
product name
Titan(III)-Chlorid-Lösung, ca. 30 %, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Qualitätsniveau
Form
solution
Dichte
1.334 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (cerimetrisch TiCl₃): 27–33 %
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable