Wichtige Dokumente
SYMBCHH01
Millipore
Steritest® Symbio Kommunikationsmodulhalter
For hoods, for use with Steritest® Symbio pump
Synonym(e):
Halterung
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
NACRES:
NB.79
Materialien
stainless steel
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Steritest® Symbio Kommunikationsmodulhalter für die Werkbank ist ein optionales Zubehör für die Steritest® Symbio Pumpe. Das Kommunikationsmodul soll nicht in die Laminar-Flow-Werkbank gestellt werden und kann daher mit dem Kommunikationsmodulhalter für Werkbanken an einem der Füße der Laminar-Flow-Werkbank befestigt werden. Dieses Zubehör schafft Platz auf dem Boden und sein einzigartiges Design ist mit vielen Arten von Haltestäben kompatibel.
Anwendung
Der Steritest® Symbio Kommunikationsmodulhalter für Werkbanken wird verwendet, um das Kommunikationsmodul an einem der Füße der Laminar-Flow-Werkbank zu befestigen. Die Tiefe kann angepasst werden.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany