ST1714
Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Pregnancy-Associated Plasma Protein A, Anti-Pappalysin 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G3, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PAPPA(5069)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable