Merck
S200B05RE
Millipore
Millipore® Stericup® Auffangkolben
capacity 500 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Synonym(e):
SC00B05RE, Stericup-Quick-Release-Auffangkolben
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materialien
polystyrene bottle
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Höhe
147 mm
Kapazität
500 mL
Durchmesser
45 mm
Fitting
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
Kompatibilität
for use with Steritop Filter Units
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Filtrationssysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die Stericup® Auffangflaschen verfügen über einen selbstsicherenden Deckel mit Flickverschluss, der einen sicheren Griff bei nassen und trockenen Bedingungen ermöglicht. Eine taktile Rückmeldung bestätigt, dass der Verschlussdeckel der Auffangflasche perfekt abgedichtet ist und die mattierte Schreibfläche auf der Auffangflasche erleichtert die Beschriftung.
Diese Stericup® Auffangflasche mit einer 45-mm-Öffnung fasst 500 ml.
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SC00B05RE
Anwendung
Die Stericup® und Steritop® Systeme sind dazu ausgelegt, Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie eignen sich für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Nur für Forschungszwecke
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • De Deckel mit Klickverschluss und Flansch hat eine spezielle Form für einen sicheren Griff unter nassen oder trockenen Bedingungen.—Die taktile Rückmeldung bestätigt den sicheren Verschluss. Damit wird die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination deutlich verringert.
  • Die große mattierte Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Deckelfarbe erleichtern die eindeutige Beschriftung für eine verbesserte Lesbarkeit und weniger Unleserlichkeiten.
  • Der Deckel mit Klickverschluss kommt auf der Seite zu liegen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
  • Die Auffangflaschen sind platzsparend stapelbar.
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany