S200B02RE
Millipore® Stericup® Auffangkolben
capacity 250 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Synonym(e):
SC00B02RE, Stericup-Quick-Release-Auffangkolben
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene bottle
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Höhe
102 mm
Kapazität
250 mL
Durchmesser
45 mm
Fitting
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
Kompatibilität
for use with Steritop Filter Units
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® Auffangflaschen verfügen über einen selbstsichernden Deckel mit Klickverschluss, der einen sicheren Griff bei nassen und trockenen Bedingungen ermöglicht. Eine taktile Rückmeldung bestätigt, dass der Verschlussdeckel der Auffangflasche perfekt abgedichtet ist, und die mattierte Schreibfläche auf der Auffangflasche erleichtert die Beschriftung.
Dieser Stericup® Auffangkolben mit 45-mm-Öffnung fasst 250 ml.
Anwendung
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der Deckel mit Klickverschluss und Flansch hat eine spezielle Form für einen sicheren Griff unter nassen oder trockenen Bedingungen.—Die taktile Rückmeldung bestätigt den sicheren Verschluss. Damit wird die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination deutlich verringert.
- Die große mattierte Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Deckelfarbe erleichtern die eindeutige Beschriftung für eine verbesserte Lesbarkeit und weniger Unleserlichkeiten.
- Der Deckel mit Klickverschluss kommt auf der Seite zu liegen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
- Die Auffangflaschen sind platzsparend stapelbar.