SCGPS05RE
Millipore® Steritop® Vakuumflaschenaufsatzfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
Synonym(e):
Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Steritop®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
148 mm
Kapazität
500 mL
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
500 mL
Matrix
Express PLUS™
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup ® und Steritop ® Systeme für die Sterilfiltration verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Geräte bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Dieser Steritop ® 500-ml-Flaschenaufsatz mit einer Membranfiltereinheit aus Polyethersulfon (PES) mit einer Porengröße von 0,22 μm kann auf Flaschen mit 33-mm-Öffnungen aufgesetzt werden und ist für Vakuumanwendungen bestimmt.
Anwendung
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.